Fortfahren mit
1.18752
COD Cell Test, photometric
photometric, 0-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CSB-Küvettentest für Fremdphotometer, photometric, 0-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
0-1500 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
disposal drainage water
electroplating
environmental
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with photometers from other manufacturers
detection method
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
storage temp.
15-25°C
General description
Wir bieten Spectroquant® Testkits für Photometer anderer Hersteller an. Dieses CSB-Küvetten-Testkit wird mit vorgefüllten 15,4-mm-Rundküvetten geliefert. Sie können reibungslos in anderen Photometer-Marken verwendet werden, die für diese Küvettengröße vorgesehen sind. Die Tests funktionieren mit den vom Hersteller installierten Original-Programmierdaten gemäß der Bedienungsanleitung des Geräts.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.187511.187531.18750
detection method
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
detection method
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
detection method
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
detection method
photometric
compatibility
for use with photometers from other manufacturers
compatibility
for use with photometers from other manufacturers
compatibility
for use with photometers from other manufacturers
compatibility
for use with photometers from other manufacturers
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0-1500 mg/L (COD)
measuring range
0-150 mg/L (COD)
measuring range
0-15000 mg/L (COD)
measuring range
0-40.0 mg/L (COD)
application(s)
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
disposal drainage water
electroplating
environmental
ground and surface water
wastewater
application(s)
boiler and cooling water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
application(s)
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
disposal drainage water
electroplating
environmental
ground and surface water
wastewater
application(s)
boiler and cooling water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802361901004022536765181
802361000504022536372952
232017-100G04061838783219
232017-25G04061838783226
802361025004022536372969
118752000104022536769127
118752000704054839019371
Questions
  1. Good morning,  can I utilize this kit for the COD detection with a normal spectrophotometer?
    1 answer
    1. Yes, this kit can be used with a standard spectrophotometer. A wavelength of 620 nm should be used.