Fortfahren mit
1.17333
MAS-100 Atmos® Hardware Key Set (5x)
for use with MAS-100 Atmos®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Compressed gas sampling
feature
electronic
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
General description
The MAS-100 Atmos® Hardware Key Set (5x) is designed uniquely for each individual user role. It is available in different colors for easy identification of each user.
The hardware key is a data carrier based on single-wire technology. It contains the login data for accessing the instrument function according to the user management access levels.
Application
The MAS-100 Atmos® Hardware Key Set (5x) is used for access restricted login to operate the instrument.
Features and Benefits
  • 21 CFR part 11 compliant individual login on MAS-100 Atmos®
  • Re-writable
Legal Information
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG