Fortfahren mit
1.16885
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Synonym(e):
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M), Biochromatografie, Fractogel® Ionenaustauscher, Ionenaustauscher für die LC (Fractogel® TSK/EMD)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
product line
Fractogel®
form
resin
parameter
180 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
transition temp
flash point 35 °C (calculated)
density
1.430 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
separation technique
anion exchange, strong anion exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Das starke Anionenaustauscherharz Fractogel® zeichnet sich durch die Tentakel-Technologie mit einer funktionellen Trimethylammoniumethyl-Gruppe aus und eignet sich unter anderem zur Aufreinigung von sauren und neutralen Proteinen und Peptiden aus verschiedenen Quellen, zur Entfernung von DNA und Viren, zur Plasmidisolation und zur Impfstoffaufreinigung.
Features and Benefits
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) bietet folgende Vorteile:
  • Hervorragende Bindung bei hohen Durchflussraten
  • Hervorragendes Druck-Fluss-Verhalten
  • Kompatibilität mit 2,5 % (v/v) wässrigem Benzylalkohol mit 150 mM NaCl-Lagerlösung
Packaging
  • 1.16885.0100: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Harz 100 ml
  • 1.16885.0010: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Harz 10 ml
  • 1.16885.0500: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Harz 500 ml
  • 1.16885.5000: Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Harz 5 l
Plastikflasche
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116885010004027269129392
116885500004022536913278
116885050004027269129408
116885001004027269673895