Fortfahren mit
1.16882
Fractogel® EMD SO₃⁻ (M)
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Synonym(e):
Fractogel® EMD SO3 ⁻ (M) Harz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
ligand
(Sulfoisobutyl)
product line
Fractogel®
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
8 bar max. pressure
matrix active group
methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
130 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C (Does not sustain combustion.)
density
1.43 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
recombinant protein
vaccine development
separation technique
cation exchange, strong cation exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Starkes Kationenaustauscherharz Fractogel® mit Tentakel-Technologie zur Aufreinigung basischer und neutraler Proteine (z. B. Antikörper) und Peptide
Features and Benefits
Fractogel® EMD SO3- (M) bietet folgende Vorteile:
  • Verbesserte Bindungsstärke bei niedrigem pH-Wert
  • Hohe Aggregatabscheideeffizienz kombiniert mit hoher dynamischer Bindungskapazität
  • Geringere Elutionsvolumina für höchste Reinheitsgrade
  • Kompatibel mit einer Lagerungslösung aus 2,5 % (v/v) wässrigem Benzylalkohol mit 150 mM NaCl
Aufgrund des Titrationsverhaltens kann die Ionenaustauschkapazität von pH 2 bis pH 12 genutzt werden. Die Trennung von Proteinen beruht auf reversiblen elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen den positiv geladenen Oberflächenbereichen und dem Träger. Fractogel® EMD SO3- (M) ermöglicht eine effiziente Protein-Abtrennung, wenn der pH-Wert des Puffers etwa 1 Einheit unter ihrem isoelektrischen Punkt (pl) liegt.
Die Stärke der Bindung ist abhängig von:
  • dem Puffersystem
  • dem pH-Wert des Puffers, der die Oberflächenladung des Proteins bestimmt
  • der Konzentration der Gegenionen
  • der Ladungsdichte auf dem Träger (Proteinbindungskapazität)
Packaging
  • 1.16882.0100: Fractogel® EMD SO3- (M) Harz 100 ml
  • 1.16882.0010: Fractogel® EMD SO3- (M) Harz 10 ml
  • 1.16880.0500: Fractogel® EMD SO3- (M) Harz 500 ml
  • 1.16882.5000: Fractogel® EMD SO3- (M) Harz 5 l
Plastikflasche
Analysis Note
Aussehen: Milchig trübe Suspension, frei von Verunreinigungen (Fremdpartikeln)
Mikroskopische Beurteilung: Einheitliche kugelförmige Partikel, keine Agglomerate, keine Feinanteile
Auswaschbare Anteile (Wasser): ≤ 0,05 %
Cer: ≤ 1 µg/g
Druckabfall (Säule: ID=1,6 cm, L=10 cm bei 5 ml/min): ≤ 1,0 bar
Korngröße (d10): 37 - 45 µm
Korngröße (d50): 48 - 60 µm
Korngröße (d90): 63 - 77 µm
Koloniebildende Einheiten (TAMC + TYMC): ≤100 KBE/ml
Endotoxine: ≤ 1,00 EU/ml
Proteinbindungskapazität (Lysozym): 110 - 150 mg/ml
Funktionstest (b:a): ≤ 0,4
Funktionstest (c:d): ≤ 0,45
Funktionstest: Trennung von Chymotrypsinogen A, Cytochrom C und Lysozym
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD SO₃⁻ (M)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.