Fortfahren mit
1.16855
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=[„Superspher“] C18 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 850,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
4 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 850,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Superspher® 100 RP-18 endcapped LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
Superspher®
feature
endcapped
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
12.5 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
4 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Kartusche
Superspher® RP-18 mit Endcapping ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter sphärischer Kieselgelträger mit C-18-Reversed-Phase-Eigenschaften mit Endcapping. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Dieser Hochleistungs-Kieselgelträger mit einer Partikelgröße von 4 µm bietet ein hervorragendes Verhältnis von Druck und Separationsleistung. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer LiChroCART 125-4 HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Application
  • Chemometrischer Ansatz zur Schätzung von Ropinirolhydrochlorid: Diese Studie stellt einen chemometrischen Ansatz zur Entwicklung und Validierung einer HPLC-Methode zur Schätzung von Ropinirolhydrochlorid unter Verwendung von LiChrospher 100 RP-18-Säulen vor. Die Methode zeichnet sich durch Robustheit und Effizienz bei der pharmazeutischen Analyse aus (Fatima et al., 2019).
  • Simultane Quantifizierung von Medikamenten gegen Parkinson: Eine HPLC-Methode unter Verwendung von LiChrospher 100 RP-18 wurde für die gleichzeitige Quantifizierung von Levodopa, Carbidopa, Benserazid und Entacapon in komplexen Matrizen validiert und ihre Eignung für pharmazeutische Formulierungen aufgezeigt (Wollmer & Klein, 2017).
  • Stabilität von THCA und (9)-THC in Cannabis flos: Bei dieser Forschungsarbeit wurden LiChrospher 100 RP-18-Säulen eingesetzt, um die Stabilität von THCA und Δ(9)-THC in Cannabis flos bei unterschiedlichen Lagertemperaturen zu bestimmen, was für die forensische und pharmazeutische Wissenschaft von Bedeutung ist (Taschwer & Schmid, 2015).
  • Stabilitätsanzeigemethode für Cilazapril: Forscher entwickelten eine schnelle und einfache HPLC-Methode zur Stabilitätsanzeige für Cilazapril unter Verwendung von LiChrospher 100 RP-18, um die Wirkstoffstabilität in Arzneimitteln im Vergleich zu spektrophotometrischen Methoden zu bewerten, mit Hervorhebung ihrer Präzision und Zuverlässigkeit (Paszun et al., 2012).
Analysis Note
Druck: ≤ 80 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 100.000
Symmetrie (Anthracen): 0,8–1,4
k′-Wert (Anthracen): 3,5–5,5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.168581.501981.16854
particle size
4 μm
particle size
4 μm
particle size
4 μm
particle size
4 μm
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
60 Å pore size
Still not finding the right product?
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116855000104022536168548