Fortfahren mit
1.16141
Sucrose (Saccharose) Test Strips, reflectometric
0.25-2.50 g/L (sucrose), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Chemische Saccharose-Teststreifen, Saccharose-Teststreifen für Lesegerät
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 526,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 526,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sucrose(Saccharose)-Test, reflectometric, 0.25-2.50 g/L (sucrose), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
0.25-2.50 g/L (sucrose)
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Der Reflectoquant-Saccharosetest eignet sich für die Bestimmung von Saccharose in Getränken, z. B. Frucht-/Gemüsesaft und Erfrischungsgetränken, nach einer entsprechenden Probenvorbehandlung oder Verdünnung. Saccharose wird von Saccharose-Phosphorylase in Fructose und Glucose-1-Phosphat aufgespalten. Letzteres wird von Phosphoglucomutase in Glucose-6-Phosphat umgewandelt. Dieses wird wiederum von NAD unter der katalytischen Wirkung von Glucose-6-Phosphatdehydrogenase zu Gluconat-6-Phosphat oxidiert. In Gegenwart der Diaphorase reduziert das während dieses Prozesses gebildete NADH ein Tetrazoliumsalz zu einem blauen Formazan, das auf dem RQflex® 20 reflektometrisch bestimmt wird. Zur Bestimmung von Glucose beziehen Sie sich bitte auf unsere MQuant- oder Reflectoquant-Glucosetests.
Verfahren: reflektometrisch mit Teststäbchen und Reagens 0,25 – 2,50 g/l Reflectoquant®
Application
Sucrose (Saccharose) Test Strips, reflectometric can be used:      
</UL>
In the beverage industry, particularly for determining sucrose levels in soft drinks and fruit juices. This helps manufacturers ensure product consistency and compliance with
Analysis Note
Funktionskontrolle: entspricht
Assay
– Standard 1:
0,26 – 0,34 mg/l
– Standard 2: 1,12 – 1,38 mg/l
– Standard 3: 1,80 – 2,20 mg/l
Other Notes
Ersetzt: 1161410007; 1.16141.0007
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.169871.167201.16127
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
description
quantitative
description
quantitative
description
quantitative
description
quantitative
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
-
measuring range
0.25-2.50 g/L (sucrose)
measuring range
10-200 mg/L (SO32-)
measuring range
1-100 mg/L (glucose)
measuring range
3.0-60.0 mg/L (lactic acid)
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung der reflektometrischen Bestimmung von Saccharose in Erfrischungsgetränken mittels Reflectoquant® Teststäbchen und Reflektometer, ideal für die Inprozesskontrolle und für Tests vor Ort.
Reflectometric determination of sucrose in soft drinks using Reflectoquant® test strips and reflectometer for in-process control.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116141000104022536965710