Fortfahren mit
1.16136
Total Sugar Test Strips (glucose and fructose), reflectometric
65-650 mg/L (total sugar - glucose and fructose), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Chemische Teststreifen für Gesamtzucker (Glucose und Fructose), Gesamtzucker-Teststreifen (Glucose und Fructose) für Lesegerät
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 358,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Gesamtzuckertest (Glucose und Fructose), reflectometric, 65-650 mg/L (total sugar test - glucose and fructose), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
analyte chemical class(es)
sugars
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
65-650 mg/L (total sugar test - glucose and fructose)
application(s)
beverage testing
food testing
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Der Reflectoquant Gesamtzuckertest bietet eine einfache Methode für die Bestimmung des Gehalts an reduzierenden Zuckern in Kartoffeln und die Minimierung der Acrylamidmenge in Kartoffelprodukten. Mit diesem Test können Kartoffeln unmittelbar vor Ort getestet werden, bevor sie in die Produktion gehen, was teure Analysen im Labor erspart. Mit dem Reflectoquant Gesamtzuckertest können Glucose und Fructose in Lebensmitteln und Fruchtsäften überwacht und Weinherstellungsverfahren optimiert werden. D-Glucose und D-Fructose werden in D-Glucose-6-Phosphat umgewandelt. Dieses wird wiederum von NAD unter der katalytischen Wirkung von Glucose-6-Phosphatdehydrogenase zu Gluconat-6-Phosphat oxidiert. In Gegenwart der Diaphorase reduziert das während dieses Prozesses gebildete NADH ein Tetrazoliumsalz zu einem blauen Formazan, das auf dem RQflex® 20 reflektometrisch bestimmt wird. Zur Bestimmung von Glucose beziehen Sie sich bitte auf unsere MQuant- oder Reflectoquant-Glucosetests.
Verfahren: reflektometrisch mit Teststäbchen und Reagens 65 – 650 mg/l Reflectoquant®
Analysis Note
Funktionskontrolle: entspricht
Assay
– Standard 1:
90–110 mg/L
– Standard 2: 270 - 330 mg/l
- Standard 3: 495 - 605 mg/l
Other Notes
Ersetzt: 16136; 16136-1
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.167201.161281.16987
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
reaction suitability
-
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
measuring range
65-650 mg/L (total sugar test - glucose and fructose)
measuring range
1-100 mg/L (glucose)
measuring range
5.0-60.0 mg/L (malic acid)
measuring range
10-200 mg/L (SO32-)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116136000104022536879819