Über diesen Artikel
grade
reference material
Quality Level
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.1 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Analysis Note
Al (Aluminium): 100 mg/l
B (boron): 15 mg/l
Ba (barium): 5 mg/l
Be (beryllium): 1 mg/l
Bi (bismuth): 200 mg/l
Cd (cadmium): 20 mg/l
Co (cobalt): 20 mg/l
Cr (chromium): 25 mg/l
Cu (Copper): 20 mg/l
Fe (iron): 15 mg/l
Ga (Gallium): 150 mg/l
In (Indium): 200 mg/l
Mn (Manganese): 5 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Pb (lead): 200 mg/l
Sr (Strontium): 1 mg/l
Tl (Thallium): 400 mg/l
Zn (Zinc): 20 mg/l
Other Notes
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 10141-05-6
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1154740100 | 04022536160481 |