Fortfahren mit
1.15338
Keimzahl-Magermilch-Agar
GranuCult® prime, according to ISO 4833, ISO 17410, ISO 8552, ISO 6730, APHA, granular, for aerobic bacteria, pack of 500 g
Synonym(e):
Casein-Pepton-Dextrose-Hefe-Magermilch-Agar, Milch-Keimzählagar, Trypton-Glucose-Hefe-Magermilch-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, ISO 17410, ISO 6730 , ISO 8552 , according to ISO 4833
Form:
granular
Suitability:
aerobic bacteria
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 254,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
APHA, ISO 17410, ISO 6730 , ISO 8552 , according to ISO 4833
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria
General description
Keimzahl-Magermilch-Agar ist ein nicht-selektives Medium für die Auszählung lebensfähiger Mikroorganismen in Milch und Milchprodukten. Das Medium enthält keine Inhibitoren oder Indikatoren und ist relativ reich an Nährstoffen. Die zugefügte Magermilch enthält ebenfalls keine inhibitorischen Substanzen. Der enzymatische Aufschluss von Casein (Trypton) dient als Stickstoffquelle mit einer hohen Menge freier Aminosäuren, und Hefeextrakt liefert B-Komplex-Vitamine. Glucose dient als Energiequelle für das Bakterienwachstum, während Agar ein Verfestigungsmittel ist.
Application
Keimzahl-Magermilch-Agar eignet sich zur Bestimmung des Gesamtkeimgehalts von Milch und sonstigen Milchprodukten.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar bis opaleszent
Aussehen (Farbe): gelblich bis gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,8–7,2
Erstarrungsverhalten (2 °Std., 40 °C): flüssig
Erstarrungsverhalten (4 Std., 45 °C): flüssig
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inokulum auf Referenzmedium (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Keimzahl (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Keimzahl (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Keimzahl (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Keimzahl (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Keimzahl (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Wiederfindungsrate auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 70 %
Wiederfindungsrate (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM00034)): ≥ 70 %
Wiederfindungsrate auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70 %
Wiederfindungsrate auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Wiederfindungsrate auf Testmedium (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): ≥ 70 %
Inkubation: 72 ± 3 Stunden bei 30 ± 1 °C aerob.
Eine Wiederfindungsrate von 70 % entspricht einem Produktivitätswert von 0,7.
Die angegebenen Keimzahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifach-Bestimmung.
Referenzmedium: CASO-Agar
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
115338050004022536159539