Fortfahren mit
1.15265
Wärmebadflüssigkeit
for heating baths up to approx. 170°C
Synonym(e):
Wärmebadflüssigkeit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 329,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41103715
EC Index Number:
500-075-4
NACRES:
NB.51
MDL number:
€ 329,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
390 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
viscosity
~330 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
220-280 cSt(23 °C)
transition temp
flash point >251,5 °C (1.013 hPa)
density
1.15 g/cm3 at 23 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O(C(COCCO)COCCO)CCO
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
InChI key
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Wärmebadflüssigkeit (ethoxyliertes Glycerin) ist ideal für alle Anwendungen mit kontrollierter Temperatur.
Analysis Note
Viskosität (20 °C): ca. 330 mPas
Eignung für Wärmebadflüssigkeit: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.464881.464701.46805
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
7.1
pH
7.1
pH
6.9-7.3
density
1.15 g/cm3 at 23 °C
density
-
density
-
density
-
autoignition temp.
390 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
484.7 °F
flash_point_c
251.5 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
115265250004022536159171