Fortfahren mit
1.14979
Chlor-Test Nachfüllpackung
for use with MCOLORTEST®
Synonym(e):
Nachfüllungen für visuellen Testsatz, Chlor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
600 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
refill
Quality Level
specific analyte(s)
chlorine
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Wenn die Reagenzien des MQuant®-Tests (vormals MColortest®) verbraucht sind, kann das Kit durch das Bestellen der entsprechenden Nachfüllpackung wieder aufgefüllt werden. Nachfüllpackungen sind für eine Reihe von Testkits erhältlich und machen sie dadurch zu einem besonders wirtschaftlichen und ökologischen System.
Die Nachfüllpackung enthält alle Reagenzien für das MQuant®-Testkit 1.14978 für die kolorimetrische Beurteilung von Chlor.
für 1.14978 MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.149771.183261.14803
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlor-Test Nachfüllpackung
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor nach DIN EN ISO 7393
AQS-Standard für freies Chlor - Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114979000204027269069216