Fortfahren mit
1.14657
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.5-10 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Ammonium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 70,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ammoniumtest in Süßwasser und Salzwasser, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
Quality Segment
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
0.5-10 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der Test misst Ammoniumionen und löst Ammoniak in Süßwasser und Salzwasser. Das Testkit enthält die leicht zu verwendende Farbkarte.
Verfahren: kalorimetrisch mit Farbkarte 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 mg/l NH₄⁺ MQuant®
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.080241.144281.14423
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
measuring range
0.5-10 mg/L (NH4+)
measuring range
0.2-5 mg/L (NH4+)
measuring range
0.025-0.4 mg/L (NH4+)
measuring range
0.16-6.2 mg/L (NH4-N), 0.2-8 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQuant®
compatibility
for use with MQUANT®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114657000104022536156071