Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Cyanid-Küvettentest, photometric, 0.010-0.500 mg/L (CN-)
usage
sufficient for 25 tests
Quality Level
specific analyte(s)
cyanide
measuring range
0.010-0.500 mg/L (CN-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Barbituric acid, pyridine-carboxylic acid)
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant
® Cyanid-Küvettentest ermöglicht die genaue Quantifizierung des Gehalts von freien und leicht freisetzbaren Cyaniden in wässrigen Lösungen.
Angewandtes Verfahren: Cyanid-Ionen bilden mit einem Chlorierungsmittel Chlorcyan, das mit 1,3-Dimethylbarbitursäure zu einem violetten Farbstoff reagiert (pyridin-freie König-Reaktion). Dieser wird photometrisch bestimmt.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Artikel
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1145610001 | 04022536155814 |