Fortfahren mit
1.14560
COD Cell Test, photometric
photometric, 4.0-40.0 mg/L (COD), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CSB-Küvettentest, photometric, 4.0-40.0 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
4.0-40.0 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch, 4,0–40,0 mg/l, Spectroquant®
Die Methode entspricht DIN ISO 15705 und ist analog zu EPA 410.4, APHA 5220 D und ASTM D1252-06 B.
Der Chemische Sauerstoffbedarf (CSB) ist ein Maß für die Sauerstoffmenge, die während der Oxidation von organischem Material verbraucht wird. Dieses Maß liefert einen klaren Hinweis auf die Qualität einer Wasserquelle und ist zweifelsfrei einer der wichtigsten Parameter für die (Ab-)Wasseranalyse. Unsere Spectroquant® CSB-Tests ermöglichen eine genaue Quantifizierung der CSB-Menge in Ihrer Probe.
Wählen Sie den richtigen Messbereich für Ihre Anwendungsanforderungen aus unserem breiten Spektrum von Spectroquant® CSB-Tests.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CSB-Küvettentest
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Analytische Methode CSB-Messung in Abwasser - Photometrische Bestimmung des Chromatverbrauchs nach Aufschluss im Zeitraum von 20 min.
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114560000104022536155807
114560000704054839019272