Fortfahren mit
1.14552
Chromate Cell Test, photometric
photometric, 0.05-2.00 mg/L (Cr), 0.11-4.46 mg/L (CrO4), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
€ 149,60
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 149,60
Listenpreis€ 176,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chromat-Küvettentest, photometric, 0.05-2.00 mg/L (Cr), 0.11-4.46 mg/L (CrO4), Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
chromate
measuring range
0.05-2.00 mg/L (Cr), 0.11-4.46 mg/L (CrO4)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
electroplating
environmental
ground and surface water
milk and dairy products
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Diphenylcarbazide)
storage temp.
15-25°C
General description
(Chrom-VI und Gesamt-Chrom) Verfahren: photometrisch 0,05–2,00 mg/l Cr 0,11–4,46 mg/l CrO₄ Spectroquant®
Die Methode entspricht APHA 3500-Cr B und DIN 38405-52.
Dieser Spectroquant®-Chromat-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Chrom-VI-Konzentration und der Gesamtchromkonzentration in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In einer schwach phosphorhaltigen Lösung reagieren Chrom(VI)-Ionen mit Diphenylcarbazid, um Chrom(III) und Diphenylcarbazon zu erzeugen, die einen rot-violetten Komplex bilden. Dieser wird photometrisch bestimmt.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114552000104022536155722