Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,20 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Chloride (Cl)
pH
5.0-7.0 (0.2% in water)
mp
160-240 °C
bulk density
400‑670 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Biokunststofffolien aus Moringa-oleifera-Gummi: In diesem Artikel wird die Entwicklung skalierbarer und abbaubarer Biokunststofffolien aus Moringa-oleifera-Gummi gemischt mit Polyvinylalkohol erörtert, die für nachhaltige Verpackungslösungen gedacht sind (Ranote et al., 2024).
- Modifizierung von Polyethylen hoher Dichte: Die Modifizierung von Polyethylen hoher Dichte mit einer fibrillär-porösen Struktur unter Verwendung von biokompatiblem Polyvinylalkohol wird untersucht, um dessen mechanische Eigenschaften und Umweltverträglichkeit zu verbessern (Yarysheva und Arzhakova, 2024).
- Mit Zellulose-Nanofasern verstärkte Polyvinylalkohol-Hydrogele: In dieser Forschungsarbeit wird die Herstellung von hochfesten, ermüdungsfreien, mit Zellulose-Nanofasern verstärkten, ionisch leitfähigen Hydrogelen auf Polyvinylalkoholbasis untersucht, die auf Anwendungen in flexiblen Dehnungs-/Drucksensoren und triboelektrischen Nanogeneratoren abzielen (Li et al., 2024).
Analysis Note
pH-Wert (0,2 %; Wasser): 5,0–7,0
Aussehen der Lösung: entspricht
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form scales | form scales | form scales |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| mp 160-240 °C | mp 160-240 °C | mp 160-240 °C | mp 160-240 °C |
| impurities ≤0.001% Chloride (Cl) | impurities - | impurities - | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| potency >2000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyvinylalkohol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1142660100 | 04022536153971 |