Fortfahren mit
1.13900
LiChroprep® RP-18 (40–63 µm)
for liquid chromatography
Synonym(e):
LiChroprep® RP-18
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 737,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.970,00
25 kg
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41115711
MDL number:
€ 737,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
spherical silica gel
Quality Segment
particle size
40-63 μm
pore size
10 nm mean pore size
bulk density
410 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Kohlenstoffgehalt ≥ 15 %
Anwendungstest: entspricht
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 1500
Trennfaktor (Acetophenon/Zimtsäure, Selektivitätstest): 1,1–1,3
Trennfaktor (Acetophenon/Phenol, Selektivitätstest): 1,8–2,2
Trennfaktor (1-Naphtol/Phenol, Selektivitätstest): 3,9–4,4
Korngröße (d10): 31,0–37,0 µm
Korngröße (d50): 54,0–64,0 µm
Korngröße (d90): 95,0–110,0 µm
Kapazitätsfaktor (Toluol): 17,0–22,0
Legal Information
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c