Fortfahren mit
1.13727
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄ mit Konzentrationsbereich von 10 x 2,5 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Hochleistungsdünnschichtchromatographie-Platten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 408,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 408,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
150-200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glasplatten 10 x 10 cm
Diese Platten ermöglichen es dem Anwender, jede Art Probe schnell und einfach aufzutragen, selbst große Volumina von verdünnten Proben. Unsere Konzentrationsbereichplatten basieren auf verschiedenen Adsorptionseigenschaften von zwei Adsorbenzien. Das Erste ist ein großporiges, konzentrierendes Adsorbens, auf dem die Proben aufgetragen werden; das Zweite ist eine selektive Schicht zur Abscheidung. Unabhängig von der Form, Größe oder Position der Punkte’ konzentriert die Probe sich immer als schmales Band an der Stelle, an der die zwei Adsorbenzien überlappen und die Abscheidung beginnt. Diese Platten ermöglichen es dem Anwender, jede Art Probe schnell und einfach aufzutragen, selbst große Volumina von verdünnten Proben.
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Größenverteilung): 5 –7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung je Platte: ≤ 35 µm
Schichtdicke des Konzentrationsbereichs: 70–110 µm
Schwankungen der Dicke des Konzentrationsbereichs: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
18–24
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 39–46
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 59–66
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)
Other Notes
Ersetzt: 13727-5; 13727
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.131871.137281.15498
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPTLC: suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPTLC: suitable
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
particle size
5-6 μm
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
113727000104022536151199