Fortfahren mit
1.13353
Ethyl acetate
Synonym(e):
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
12352108
Assay:
≥99.8% n-heptane basis (GC)
Bp:
77 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
97 hPa ( 20 °C)
Das Produkt 1.13353 ist ein kundenspezifisches Produkt und kann nicht über das Internet verkauft werden. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
Quality Level
description
for preparative liquid chromatography
product line
Prepsolv
assay
≥99.8% n-heptane basis (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
5620 mg/kg LD50, oral (rat), >18000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
expl. lim.
2.1-11.5 % (v/v)
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤5.0 mg/L
transmittance
270 nm, ≥50%, 300 nm, ≥98%
bp
77 °C/1013 hPa
mp
-83 °C
transition temp
flash point -4 °C
solubility
85.3 g/L
density
0.9 g/cm3 at 20 °C
suitability
suitable for chromatography
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-25°C
General description
PrepSolv solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their extremely low evaporation residue (< 1 mg/l) and low water content, they ensure optimal protection for columns.
for preparative chromatography Prepsolv
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Store at +2°C to +25°C.
Analysis Note
Purity (GC):≥ 99.8 %
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.05 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 270 nm):≥ 50 %
Transmission (from 300 nm):≥ 98 %
Filtered by 0.2 μm filter
Legal Information
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
113353903004022536724584