Fortfahren mit
1.12018
Albumin Fraktion V
(from bovine serum) for biochemistry
Synonym(e):
Albumin Fraktion V, BSA, Rinderserumalbumin, Serumalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.530,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
292-322-5
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
bovine
Form:
solid
Technique(s):
immunoassay: suitable, western blot: suitable
Concentration:
≥97% protein (spectralphotometric; calc. on anhydrous substance), ≥98% (Assay of Albumin (Agarose gel electrophoresis))
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
form
solid
concentration
≥97% protein (spectralphotometric; calc. on anhydrous substance), ≥98% (Assay of Albumin (Agarose gel electrophoresis))
technique(s)
immunoassay: suitable, western blot: suitable
pH
6.8-7.2 (20 °C, 1 g/L in H2O)
solubility
1 g/L
bulk density
150 kg/m3
storage temp.
2-8°C
General description
Rinderserumalbumin (BSA) gehört zur Familie der Serumalbumine mit jeweils drei Domänen und zwei Unterdomänen.[1][2] Dieses globuläre, α-helikale, nicht glykosylierte Protein weist 17 Disulfidbindungen auf.[1][2]
Application
Albumin, Fraktion V wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente von Perfusionspuffer im Perfusionsprotokoll für die Perfusion von Nagetierorganen[3]
  • als Blockierungsmittel bei der Western-Blot-Analyse[4]
  • als nitrierter Proteinstandard zur Untersuchung der Wirkung von Antikörpern gegen 3-Nitrotyrosin sowie zur Charakterisierung der Bindung und den Nachweis von nitrierten Proteinen in einseitigen und Sandwich-Immunassays[5]
Biochem/physiol Actions
Rinderserumalbumin (BSA) ist die Hauptkomponente von Zellkulturmedien[6] und dient außerdem als Blockierungsmittel im Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA).[7] Es ist vorteilhaft für die Differenzierung von embryonalen Stammzellen (hESC) und unterstützt den Transport von Arzneimitteln, Hormonen und Fettsäuren.[6][1] 
Analysis Note
Aussehen (Farbe): leicht gelb
Aussehen (Beschreibung): Flocken
Protein-Gehalt (spektralphotometrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 97,0 %
Albumin-Gehalt (Agarose-Gelelektrophorese): ≥ 98,0 %
pH-Wert (1 %; Natriumchloridlösung c = 0,5 mol/l): 6,8–7,2
K (Kalium): ≤ 0,02 %
Na (Natrium): ≤ 0,5 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,01 %
Ca (Calcium): ≤ 0,05 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fette: ≤ 0,2 %
Zersetzungsprodukte: nicht nachweisbar
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 5,00 %
Asche (600 °C): ≤ 1 %
NADH-Oxidase (NADH; pH 7,5; 25 °C): nicht nachweisbar
LDH (Pyruvat; pH 7,5; 25 °C): nicht nachweisbar
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2905-OP12668-M126658
biological source
bovine
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
immunoassay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
form
solid
form
lyophilized powder
form
solid
form
solid
pH
6.8-7.2 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
concentration
≥97% protein (spectralphotometric; calc. on anhydrous substance), ≥98% (Assay of Albumin (Agarose gel electrophoresis))
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
BCA protein assay or Smith assay to determine protein concentration in a sample using Spectroquant® Prove photometers.
Sebastian Ivens et al.
Brain : a journal of neurology, 130(Pt 2), 535-547 (2006-11-24)
It has long been recognized that insults to the cerebral cortex, such as trauma, ischaemia or infections, may result in the development of epilepsy, one of the most common neurological disorders. Human and animal studies have suggested that perturbations in
J L Lanciego et al.
Brain research. Brain research protocols, 2(4), 323-332 (1998-06-19)
The present report deals with a multiple tract-tracing procedure in non-human primates enabling the simultaneous visualization of retrogradely transported Fluoro-Gold (FG) and cholera toxin B subunit (CTB) in combination with anterogradely transported biotinylated dextran amine (BDA). Two issues have played
Thomas Franze et al.
The Analyst, 129(7), 589-596 (2004-06-24)
Three monoclonal antibodies (mAb) and three polyclonal antibodies (pAb) have been characterized and compared with respect to their cross-reactivities and affinities for 3-nitrotyrosine, eight aromatic compounds with similar chemical structures, a peptide containing a single nitrotyrosine residue, and fourteen nitrated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112018010004022536138367
112018050004022536712291
112018002504022536138350
Questions
  1. how much IgG and IgM, if any, is present in fraction V albumin? Are there trace amounts?
    1 answer
    1. Testing for the presence of IgG and IgM is not part of the release specs. Please refer to the CoA for the complete release specs of this product.