Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 242,00 |
Über diesen Artikel
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
0.00001 hPa ( 70 °C)
form
solid
potency
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.8-6.1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
162.8 °C
density
1.54 g/cm3 at 20.3 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzbereich (unterer Wert): 163–166
Schmelzbereich (oberer Wert): 163–166
Alkaliunlösliche Verunreinigungen: entspricht
Säureunlösliche Verunreinigungen: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,02 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,5 %
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form - | form powder or crystals | form - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| potency 3900 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
| mp 162.8 °C | mp 164-166 °C (lit.) | mp 164-166 °C (lit.) | mp 164-166 °C (lit.) |
| bulk density 500 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilamid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c