Fortfahren mit
1.11670
Formic acid
greener alternative
98-100% Suprapur®
Synonym(e):
Ameisensäure, Methansäure, Formylsäure, Hydrocarbonsäure, Formalinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 389,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 856,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-579-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
NACRES:
NA.24
Assay:
≥98% (acidimetric), 98-100%
Concentration:
≤100% in formic acid
Form:
liquid
€ 389,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ameisensäure 98–100 %, Suprapur®
Quality Level
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
≥98% (acidimetric), 98-100%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
≤100% in formic acid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
solubility
soluble (Water: miscible in all proportions)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 ppb, phosphate, phosphite (as PO43-): ≤100 ppb, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤500 ppb
SMILES string
OC=O
cation traces
Ag: ≤0.5 ppb, Al: ≤5 ppb, As: ≤1 ppb, Au: ≤0.5 ppb, Ba: ≤1 ppb, Be: ≤0.5 ppb, Bi: ≤0.5 ppb, Ca: ≤10 ppb, Cd: ≤0.5 ppb, Co: ≤0.5 ppb, Cr: ≤1 ppb, Cu: ≤1 ppb, Fe: ≤5 ppb, Ga: ≤0.5 ppb, Ge: ≤0.5 ppb, Hg: ≤1 ppb, In: ≤0.5 ppb, K: ≤5 ppb, Li: ≤0.5 ppb, Mg: ≤2 ppb, Mn: ≤0.5 ppb, Mo: ≤0.5 ppb, Na: ≤5 ppb, Ni: ≤1 ppb, Pb: ≤1 ppb, Pd: ≤1 ppb, Pt: ≤1 ppb, Sb: ≤1 ppb, Sn: ≤0.5 ppb, Sr: ≤0.5 ppb, Ti: ≤0.5 ppb, Tl: ≤0.5 ppb, U: ≤0.5 ppb, V: ≤0.5 ppb, Zn: ≤5 ppb, Zr: ≤0.5 ppb
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
  • Identification of in vivo metabolites of Citri Sarcodactylis Fructus by UHPLC-Q/Orbitrap HRMS: In dieser Studie werden fortschrittliche chromatographische Techniken zur Identifizierung und Analyse von Metaboliten verwendet, wobei die Anwendung von Ameisensäure zur Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit und -genauigkeit in der analytischen Chemie aufgezeigt wird (Deng et al., 2023).
  • Phosphorus recovery from aqueous product of hydrothermal carbonization of cow manure: In dieser Forschungsarbeit wird die Rückgewinnung von Phosphor aus hydrothermisch karbonisiertem Kuhmist untersucht, wobei Ameisensäure eine entscheidende Rolle bei der chemischen Analyse und Verbesserung der Rückgewinnungsprozesse spielte (Qaramaleki et al., 2023).
  • Identification and quality evaluation of Chinese rice wine using UPLC-PDA-QTOF/MS with dual-column separation: Es wird die Rolle von Ameisensäure bei der Optimierung der chromatographischen Profile komplexer organischer Verbindungen in Getränken aufgezeigt, wodurch Verbesserungen bei der Qualitätsbewertung und -standardisierung erzielt werden (Xiang et al., 2023).
Other Notes
Ersetzt: 11670-1; 11670
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ameisensäure 98–100 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-18-6
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
111670025004054839515675
111670100004022536134598
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. is this material in a glass bottle
    1 answer
    1. Yes, this product is packaged in a glass bottle.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf