Fortfahren mit
1.11567
Geduran® Si 60
for column chromatography (0.040-0.063 mm)
Synonym(e):
Silicium(IV)-oxid, Siliziumdioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Geduran Si 60 für die Säulenchromatographie (0,040-0,063 mm). CAS-Nr. 7631-86-9, EC-Nummer 231-545-4, chemische Formel SiO₂.
Analysis Note
pH-Wert (10 % Suspension): 6,5 - 7,5
Trocknungsverlust (150 °C): ≤ 12,0 %
Korngröße (d10): 25 - 45 µm
Korngröße (d50): 50 - 70 µm
Korngröße (d90): 90 - 115 µm
Die spezifische Oberfläche und das Porenvolumen beziehen sich auf den Rohstoff
Legal Information
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c