Fortfahren mit
1.10714
ICP multielement standard V
for wavelength calibration Certipur®
Synonym(e):
ICP multielement reference standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
reference material
Quality Level
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.2 (20 °C in H2O)
density
1.024 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
ICP multielement standard V can be used as a calibration standard for the analysis of minerals in pine nuts by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES).
Analysis Note
In 5% HCl:
  • 100 mg/L: K
  • 20 mg/L: Al, As, Na, Pb, Se, Te
  • 10 mg/L: Ca, P
  • 5 mg/L: Hg, Ni
  • 2 mg/L: B, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Ti, Zn
  • 1 mg/L: Be, Mg, Mn, Sc, Sr, y
Other Notes
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 7778-39-4 + 10045-94-0
CAS No.
7778-39-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E27408-1L04061837227264
1601463-3X1.2ML04061837843259
259527-2L04061826075333
259527-100ML04061837531880
259527-250ML04061837535925
307432-100ML04061826673492
800856250004022536363158
800856100004022536363141
589574025004065268458952
800856601004022536363165
644471-4L04061837234569
900646-4X2ML04061837483899
E27408-4L04061837227295
259527-12X100ML04061837531897
259527-10L04061838252753