Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 310,00 |
Über diesen Artikel
water monitoring, microbiology
form
medium granules (dehydrated (DCM))
Quality Segment
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
protect from light (Keep dry and tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
violet
pH
7.0 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
25 g/L at 100 °C, clear
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
water monitoring, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
coliforms
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
- Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Farbe): violett
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gut bis sehr gut
Wachstum (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): mittel bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): mittel bis sehr gut
Farbveränderung nach gelb (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Farbveränderung nach gelb (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Farbveränderung nach gelb (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Farbveränderung nach gelb (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Farbveränderung nach gelb (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +/-
Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gas (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Gas (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Gas (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 11700): -
Inkubation: 24 h; 35 °C; aerob.
Other Notes
- Verwenden Sie kein verklumptes oder verfärbtes Medium.
- Die zubereitete Bouillon ist klar und violett.
- Der pH-Wert für doppelt konzentrierte DEV Lactose-Pepton-Bouillon kann sich von der einfach konzentrierten DEV Lactose-Pepton-Bouillon unterscheiden.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename FluoroCult®, NutriSelect® Basic | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic |
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form powder | form powder |
| suitability coliforms | suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Streptococcus thermophilus |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) microbiology |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| solubility 25 g/L at 100 °C, clear | solubility 28 g/L | solubility - | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1106900500 | 04022536126913 |