Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 397,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
Quality Segment
agency
according to IFU method No. 2
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
5.4-5.6 (37 °C, 42 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
42 g/L
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
- Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Analysis Note
Aussehen (Farbe): gelblich bis gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 5,4 - 5,6
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 11778 (WDCM 00001)):
Inokulum auf Referenzmedium (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)):
Inokulum auf Referenzmedium (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)):
Inokulum auf Referenzmedium (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)):
Inokulum auf Referenzmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Koloniezahl (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):
Koloniezahl (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)):
Koloniezahl (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)):
Koloniezahl (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)):
Koloniezahl (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Rückgewinnung auf Testmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Wachstum (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): gut bis sehr gut
Inkubation: 4 Tage bei 26 ± 2 °C, aerob
Eine Rückgewinnung von 70 % entspricht einem Produktivitätswert von 0,7.
Die angegebenen Koloniezahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifach-Bestimmung.
Referenzmedium: Trypton-Soja-Agar bzw. SABOURAUD-Agar
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form granular | form solid (ready-to-use) | form powder | form - |
| agency according to IFU | agency - | agency - | agency - |
| suitability molds, yeasts | suitability Acid tolarent Microorganism | suitability selective by low pH for Aspergillus spp., selective by low pH for Bacillus spp., selective by low pH for Candida spp., selective by low pH for Lactobacillus spp., selective by low pH for Penicillium spp., selective by low pH for Saccharomyces spp., selective by low pH for aciduric bacteria, selective by low pH for bacteria (General Media), selective by low pH for molds (General Media), selective by low pH for yeasts (General Media) | suitability - |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic | manufacturer/tradename Maine Mfg 10496104 |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) bioburden testing | application(s) food and beverages |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Orangenserum-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1106730500 | 04022536126739 |