Fortfahren mit
1.10614
Kaliumcarbonat
(special grade LAB)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 743,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
4267587
MDL number:
€ 743,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Fiber carton
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
pH
11.5-12.5 (20 °C, 0.01 g/L in H2O)
mp
891 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
59068134782560109
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
891 °C (lit.)
mp
891 °C (lit.)
mp
891 °C (lit.)
mp
891 °C (lit.)
pH
11.5-12.5 (20 °C, 0.01 g/L in H2O)
pH
-
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumcarbonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110614902504027269709327