Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 611,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
according to FDA-BAM
Ph:
7.0-7.4 (25 °C, 52.1 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., bacteria
Application(s):
cosmetics
microbiology
microbiology
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
according to FDA-BAM
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
7.0-7.4 (25 °C, 52.1 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
52.1 g/L
application(s)
cosmetics
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., bacteria
General description
GranuCult® Plus Letheen-Agar-Basis wird für die mikrobiologische Probenahme von Oberflächen verwendet, die mit Desinfektionsmitteln behandelt wurden. Es ist ein sehr nahrhaftes Medium, das Lecithin und Tween® 80 zur Neutralisierung von in Desinfektionsmitteln enthaltenen quaternären Ammoniumverbindungen enthält. Rinderextrakt und Trypton stellen Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel und andere essentielle Wachstumsfaktoren bereit. Glucose dient als Energiequelle und Agar ist das Festigungsmittel. Dieses Medium ist eine Modifikation der AOAC-Formulierung.
Application
GranuCult® Plus Letheen-Agar wird zur Neutralisierung von quaternären Ammoniumverbindungen für die Probenahme von Oberflächen verwendet, die mit Desinfektionsmitteln behandelt wurden.
Features and Benefits
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
- Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): trüb
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,0 - 7,4
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): gut bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): gut bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gut bis sehr gut
Inkubation: 24 - 48 h; 35 °C; aerob.
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,0 - 7,4
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): gut bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): gut bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gut bis sehr gut
Inkubation: 24 - 48 h; 35 °C; aerob.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1104040500 | 04022536124407 |