Fortfahren mit
1.10338
Fractogel® EMD Chelate (M)
for metal affinity chromatography (IMAC), suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Synonym(e):
Fractogel® EMD Chelate (M)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
iminodiacetic acid
Quality Segment
form
resin
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
manufacturer/tradename
Fractogel®
parameter
8 bar max. pressure, ~240 cm/hr flow rate
matrix active group
methacrylate
wide
40-90 μm
capacity
~60 mg binding capacity( lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C (calculated)
application(s)
recombinant protein
separation technique
affinity
storage temp.
2-30°C
General description
Fractogel® EMD Chelate combines our tentacle structure with iminodiacetic acid as the metal chelating ligand
Features and Benefits
Fractogel® EMD Chelate (M) enables users to:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Packaging
  • 1.10338.0100: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 100ml
  • 1.10338.0010: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 10 ml
  • 1.10338.0500: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 500 ml
  • 1.10338.5000: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 5 L
Plastic bottle
Analysis Note
Appearance: Milky tubid suspension, free from impurities (foreigen particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles, no agglomerates, no fines
Cerium: ≤ 10 µg/g
Copper-(II)-binding capacity: 60 - 100 µmol/ml
Extractable matter (water): ≤ 0.05 %
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Functional test: passes test
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and myoglobin
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD Chelate (M)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110338010004027269690212
110338050004022536557809
110338500004022536712819
110338025004022536514000
110338001004022536557793