Fortfahren mit
1.10329
Malachitgrün-Bouillon (Basis)
for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C in H2O)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas spp.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich braun
pH-Wert (25 °C): 7,1–7,5
Inokulum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): etwa 1 %
Inokulum (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): etwa 99 %
Anreicherung aus einem gemischten Inokulum nach 20 Stunden (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 50 %
Anreicherung aus einem gemischten Inokulum nach 20 Stunden (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≤ 50 %
Anreicherung aus einem gemischten Inokulum nach 44 Stunden (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 80 %
Anreicherung aus einem gemischten Inokulum nach 44 Stunden (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≤ 20 %
Nachweis mit BROLACIN-Agar
Other Notes
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20-1056316320-104
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
-
suitability
selective for Pseudomonas spp.
suitability
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
microbiology
application(s)
-
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
sample preparation
water monitoring, microbiology
application(s)
-
form
powder (dehydrated (DCM))
form
liquid
form
powder
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110329050004022536123950