Instructions for use for 1100460001 Total Hardness Test make no mention of its use for monitoring Legionella in water.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/216/138/110046ug-ms.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 50,50 |
Über diesen Artikel
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
calcium, magnesium
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
water hardness measuring range
5-25 °d, 6-31 °e, 9-45 °f
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Die MQuant®-Gesamthärte-Teststreifen können für die Messung der Wasserhärte verwendet werden. Die Härte (Gesamthärte) von Wasser ist auf die enthaltene Menge von Salzen der Erdalkalimetalle Calcium, Magnesium, Strontium und Barium (“Härtebildner”, letztere Verbindungen nur in Spuren) zurückzuführen. In Gegenwart von einem grünen Indikator reagieren die Härte-Ionen Ca2+ und Mg2+ mit Titriplex® III, um einen farblosen, stabilen Komplex zu bilden. Die relativ zu Titriplex® III im Überschuss vorliegenden Härte-Ionen reagieren mit dem Indikator, um einen roten Komplex zu bilden. Die Reaktionszonen des Teststreifens sind mit unterschiedlichen Mengen Titriplex® III imprägniert und nehmen je nach Härte der Wasserprobe eine grüne bis rote Farbe an. Die Härte wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den roten Reihen einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Für andere Sensitivitäten und Skaleneinteilungen erwägen Sie bitte die anderen MQuant® Tests sowie unser Reflectoquant® und Spectroquant® Portfolio.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen. Es wurden folgende Verbesserungen durchgeführt:
- Verringerung der Teststreifenbreite
- Recyceltes Aluminiumröhrchen
- Digitale Bedienanleitung
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium, magnesium |
| compatibility for use with MQuant® StripScan App | compatibility Reflectoquant®, Spectroquant® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility - |
| water hardness measuring range 5-25 °d, 9-45 °f, 6-31 °e | water hardness measuring range 3-21 °d, 4-26 °e, 5-37 °f | water hardness measuring range 0.1-30.0 °d | water hardness measuring range 3-21 °d, 4-26 °e, 5-37 °f |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gesamthärte-Test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Die MQuant®-StripScan-App liefert sofortige, zuverlässige Ergebnisse für verschiedene Teststäbchen auf Mobiltelefonen, einschließlich pH-Wert und Härte.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1100460001 | 04022536121109 |
-
Buonasera,mi occupo di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ho preso visione del prodotto Total Hardness Test, vorrei sapere se il test è utilizzabile nelle aziende per il monitoraggio della legionella in acqua.