Fortfahren mit
1.10001
Peracetic Acid Test Strips, colorimetric
greener alternative
100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Synonym(e):
Chemische Peressigsäure-Teststreifen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,60
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 59,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Peressigsäure-Test, colorimetric, 100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
peracetic acid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
100-500 mg/L (peracetic acid)
application(s)
disinfection control
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mg/l, Peressigsäure, MQuant®
Peressigsäure wird häufig als Desinfektionsmittel verwendet. Aufgrund ihres Messbereichs eignen sich die MQuant® Peressigsäure-Teststreifen besonders gut zum Überprüfen des Vorhandenseins von wirksamen Mengen in Desinfektionsmitteln auf Basis von Peressigsäure. Da peressigsäurehaltige Lösungen sehr instabil sind, müssen regelmäßig Kontrollen durchgeführt werden. Peressigsäure reagiert mit einem aromatischen Amin, um einen blauen Farbstoff zu bilden. Die Peressigsäurekonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Peressigsäurekonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant®-Test angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
  • Verringerung der Teststreifenbreite
  • Recyceltes Aluminiumröhrchen
  • Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Application
  • Efficient activation of peracetic acid by cobalt modified nitrogen-doped carbon nanotubes for drugs degradation: Diese Studie untersucht eine neuartige Methode zur Verbesserung der Wirksamkeit von Peressigsäure beim Abbau pharmazeutischer Verbindungen und unterstreicht das Potenzial von Peressigsäure in Bezug auf die Überwachung der Umgebungsdesinfektion und Sicherheitsanwendungen in der pharmazeutischen Herstellung (Yao et al., 2024).
  • Ecotoxicological evaluation of effluent from bovine slaughterhouses disinfected by peracetic acid (PAA): In dieser Studie wird die Umweltverträglichkeit von Peressigsäure beurteilt, die bei der Desinfektion von Abwässern aus Rinderschlachthäusern verwendet wird. Dabei wird der Bioindikator Girardia tigrina verwendet. Dies ist entscheidend für die Bewertung der Umweltsicherheit (Pereira et al., 2024).
  • Peracetic acid activated by nickel cobaltite as effective oxidizing agent for BPA and its analogues degradation: In diesem Artikel wird eine Methode zur Aktivierung von Peressigsäure mit Nickel-Cobaltit vorgestellt, um BPA und seine Analoge wirksam abzubauen und Bedenken hinsichtlich der Biozidwirksamkeit und Umweltsicherheit zu begegnen (Kiejza et al., 2024).
  • Accelerated removal of naproxen in the iron-based peracetic acid activation system by chloride ions: Die Studie konzentriert sich auf die Verbesserung reaktiver Sauerstoffspezies in Wasseraufbereitungsprozessen. Sie zeigt, wie Chloridionen die Effizienz von Peressigsäure steigern können, was für Biozid-Anwendungen und Sicherheitstests wichtig ist (Yu et al., 2024).
Other Notes
Ersetzt: 10001-1; 10001
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.179221.100841.17976
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
peracetic acid
specific analyte(s)
peracetic acid
specific analyte(s)
peracetic acid
specific analyte(s)
peracetic acid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered
greener alternative category
Re-engineered
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peressigsäure-Test
Lagerklasse
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is it possible to detect other peracids, and would that follow the same colorimetry ?
    1 answer
    1. Peracetic acid (PAA) kits containing phenol derivatives are designed to selectively detect PAA by reacting it with a phenol derivative, resulting in a color change. The reaction specificity is generally high, allowing for accurate quantification of PAA even in the presence of other oxidizing agents like hydrogen peroxide, because the reaction between PAA and the phenol derivative is unique and doesn't occur significantly with other common oxidants. Other strong oxidants might react with the phenol derivative, but they typically don't produce the same characteristic color or have the same concentration dependence as PAA, so the data would likely not be quantifiable.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf