Fortfahren mit
1.09986
Cobalt standard
1000 mg Co, (CoCl2 in H2O) Titrisol®
Synonym(e):
Cobalt Reference Standard for ICP/AAS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 52,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Co in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Cobalt standard can be used as a calibration standard for thedetermination of cobalt in wet animal feeds using graphite furnace atomicabsorption spectrometry (GF-AAS)
Features and Benefits
  • Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
Analysis Note
1000 mg Co in H2O, prepared with high-purity CoCl2 and water.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.703751.197851.70313
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
ICP: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
Titrisol®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
concentration
1000 mg Co in H2O
concentration
10000 mg/L Co in 2-3% HNO3
concentration
1000 mg/L Co in 0.5 M HNO3
concentration
1000 mg/L Co in 2-3% HNO3
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardEnvironment
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7646-79-9
CAS No.
7646-79-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)