Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,20 € 35,87 |
Über diesen Artikel
€ 35,87
Listenpreis€ 42,20Sparen Sie 15%Produktname
Kaliumdichromat-Lösung, for 1000 ml, c(K2Cr2O7) = 1/60 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Segment
grade
reagent grade
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
1/60 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4.1 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Einfache Synthese des Heteroübergangs von MXenes/TiO2-Nanopartikeln: Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Verwendung einer Kaliumdichromatlösung bei der Synthese von fortschrittlichen Nanomaterialien für die Sanierung der Umwelt, insbesondere für die Entfernung von sechswertigem Chrom aus Wasser. Dies unterstreicht die Bedeutung dieser Forschungsarbeit sowohl für die Umweltwissenschaften als auch für die Nanotechnologie (Wang H et al., 2020).
Analysis Note
Stoffmengenkonzentration: 1/60 mol/l
Die Konzentration dieser Lösung wurde durch Standardisierung von Natriumthiosulfat-Standardlösung (Artikel-Nr. 1.09147) gegen den volumetrischen Standard Kaliumiodat (Artikel-Nr. 1.02404) bestimmt. Der bestimmte Titer bei 20 °C betrug 1,000 mit einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,004 (k=2 Überdeckungsfaktor für ein Konfidenzniveau von 95 %). Der zertifizierte Wert ist rückführbar auf den Primärstandard NIST SRM 136f (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) anhand des volumetrischen Standards Kaliumiodat, der im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade - |
| density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.0 g/cm3 at 20 °C | density - |
| pH 4.1 (20 °C in H2O) | pH 3.8 (20 °C in H2O) | pH 3.8 (20 °C in H2O) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumdichromat-Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7778-50-9
7778-50-9
7778-50-9