Fortfahren mit
1.09911
Hydrochloric acid
for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(HCl) = 5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Synonym(e):
Salzsäure -Lösung, Chlorwasserstoff-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Concentration:
1 M
Form:
liquid
€ 65,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salzsäurelösung, for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(HCl) = 5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
agency
ISO 17025
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc: In dieser Studie wird die Synthese von Zink-Ammonium-Phosphat aus Galvanikabfallschlamm untersucht, wobei die Verwendung von Salzsäurelösung im Extraktionsprozess hervorgehoben wird, was einen nachhaltigen Ansatz für das Recycling von Industrieabfällen bietet (Morgovan et al., 2024).
  • Corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid solution by the expired Ampicillin drug: Diese Forschungsarbeit untersucht die Wirksamkeit von abgelaufenem Ampicillin bei der Hemmung der Korrosion von Baustahl in Salzsäurelösung und bietet eine neuartige Anwendung für pharmazeutische Abfälle in industriellen Umgebungen (Alamry et al., 2023).
  • Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas: In diesem Artikel wird die Entwicklung eines berührungslosen Leitfähigkeitssensors unter Verwendung von feuchtem Papier zum Nachweis von Kohlendioxidgas erörtert, wobei Salzsäurelösung im Analyseprozess für eine verbesserte Empfindlichkeit und Genauigkeit verwendet wird (Sonsa-Ard et al., 2020).
  • The microwave induced plasma with optical emission spectrometry (MIP-OES) in 23 elements determination in geological samples: In dieser Studie wird Salzsäurelösung bei der Probenvorbereitung für die Bestimmung von 23 Elementen in geologischen Proben mittels MIP-OES verwendet, was ihre Wirksamkeit bei Anwendungen in der analytischen Chemie demonstriert (Niedzielski et al., 2015).
  • Graphene sheets modified with polyindole for electro-chemical detection of dopamine: In der Forschungsarbeit wird die Verwendung von Salzsäurelösung bei der Herstellung von mit Polyindol modifizierten Graphenblättern für den elektrochemischen Nachweis von Dopamin hervorgehoben, wobei eine deutliche Verbesserung der Sensorleistung festgestellt wurde (Kumar und Prakash, 2014).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.099741.099701.13136
concentration
1 M
concentration
0.01 M
concentration
1 M
concentration
0.3571 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
agency
ISO 17025
agency
-
agency
-
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
1 ( in H2O, undiluted)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
1.2 (20 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäurelösung
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109911000104022536119632