No, 109909 is not sterile.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 30,50 |
Über diesen Artikel
Produktname
Natriumthiosulfatlösung, for 1000 ml, c(Na2S2O3) = 0,01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.01 M
technique(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Combining the gold chloride and toluidine blue stains to investigate chick embryo neural tissue.: Diese Studie untersucht die Verwendung einer Natriumthiosulfatlösung in Kombination mit Goldchlorid- und Toluidinblau-Färbungen zur Verbesserung der Darstellung von Nervengewebe in Hühnerembryonen. Die Ergebnisse zeigen, dass Natriumthiosulfat eine entscheidende Rolle im Färbeprozess spielt und klarere und detailliertere Bilder neuronaler Strukturen liefert, die für die weitere Forschung in der Entwicklungsbiologie und Histologie von unschätzbarem Wert sein können (Smit & Pretorius, 2007).
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
| density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.22 g/cm3 at 20 °C | density 1.67 g/cm3 at 20 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| product line Titrisol® | product line Titripur® | product line Titrisol® | product line EMPLURA® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumthiosulfatlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
Is this product sterile?