Fortfahren mit
1.09905
Bromid-Bromat-Lösung
c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,80
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
€ 52,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bromid-Bromat-Lösung, for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.05 M
technique(s)
titration: suitable
pH
12.8 (20 °C in H2O)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.198961.60308530409
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
product line
Titrisol®
product line
-
product line
Titripur®
product line
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
0.999 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.34 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromid-Bromat-Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7758-01-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109905000104022536119571
Questions
  1. Hallo, ich suche ein Kaliumbromid-Kaliumbromat-Reagenz zur Quecksilberbestimmung mittels AAS gemäß EN ISO 12846:2012. Ist Ihr Produkt 1.09905 dafür geeignet? Könnten Sie mir bitte die genaue Konz von Kaliumbromid und Kaliumbromat in der Lösung mitteilen?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is a titrant and is not suitable for use in mercury vapor AAS. The reagent solution for this protocol should be prepared from low mercury potassium bromide and potassium bromate materials. Please see the links below to review components that are more suitable for this application:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/104912
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/104905