Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,60 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
agency
according to DIN 19266
product line
Titrisol®
pH
12 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Das Titrisol® konzentrierte Puffermaterial kombiniert Einfachheit im Gebrauch und maximale Präzision für die routinemäßige Kalibrierung und Überwachung von pH-Instrumenten. Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen pH-Pufferlösung muss das Titrisol® Pufferkonzentrat lediglich verdünnt werden.
Features and Benefits
- Rückführbar auf Primärstandardreferenzmaterialien von NIST und PTB
- In Analytischer-Standard-Qualität
- Unsicherheitsdaten und Rückführbarkeit werden in einem umfassenden und chargenspezifischen Analysezertifikat dokumentiert.
Analysis Note
Gemessen nach Verdünnung auf 500 mL mit einer kombinierten Glaselektrode nach Mehrpunktkalibrierung (nach DIN 19268) mit Referenzmaterialien für die Herstellung von Standardpufferlösungen nach DIN 19266.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Titrisol® |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| density 1.04 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C |
| agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferkonzentrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1098920001 | 04022536119410 |