Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 amp | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,60 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to DIN 19266
product line
Titrisol®
pH
6.00 (20 °C in H2O)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Features and Benefits
- Rückführbar auf Primärstandard-Referenzmaterialien von NIST und PTB
- In Analytischer-Standard-Qualität
- Unsicherheitsdaten und Rückführbarkeit werden in einem umfassenden und chargenspezifischen Analysezertifikat dokumentiert.
Analysis Note
Gemessen nach Verdünnung auf 500 ml mit einer Glas-Einstabmesskette nach Mehrpunktkalibrierung (nach DIN 19268) mit Referenzmaterialien für die Herstellung von Standardpufferlösungen nach DIN 19266.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Titrisol® |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 |
| density 1.10 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferkonzentrat
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c