Fortfahren mit
1.09828
Kaliumphosphat
low in sodium, EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, USP
Synonym(e):
Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, sek.-Kaliumphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.18
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
 231-834-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
GMP, Halal, Kosher
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® API
form
crystalline
impurities
low in endotoxins
application(s)
clinical nutrition
enterals
parenterals
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
General description
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
di-Potassium hydrogen phosphate as active pharmaceutical ingredients is used in clinical nutrition (enteral and parenteral) and for electrolyte replenishment.
Packaging
1.09828.0001 // 3x 1kg // PE bottles (in carton)
1.09828.1000 // 1kg // PE bottle
1.09828.9013 // 12kg // PE bag (in PE pail)
1.09828.9027 // 25kg // PE bag (in PE drum)
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109828100004027269063245
109828902704054839439506
109828901304027269170592
109828000104027269279660