Fortfahren mit
1.09752
Photometer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115311
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A
storage temp.
2-30°C
General description
Hohe Messqualität und unkomplizierte Bedienung. Das Spectroquant NOVA 60 A bietet maximale Arbeitserleichterung in minimaler Größe. Mit einem integrierten (aufladbaren) Akku und seinem robusten Design ist dieses kompakte Filterphotometer für jeden Einsatzort geeignet.
Das Spectroquant NOVA 60 A ist mit 12 Filtern in Arraytechnik ausgestattet und deckt die wichtigsten analytischen Wellenlängen ab, die Sie mit unseren Spectroquant Testkits anwenden. Darüber hinaus garantiert die integrierte Barcode-Ablesung der Spectroquant Tests zur automatischen Erkennung der Küvettengröße, der Methodenparameter und der Berechnung der Ergebnisse reproduzierbare und genaue Ergebnisse, selbst ohne eingehende Schulung.
NOVA 60 A Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Photometer
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schritt-für-Schritt-Beschreibung der photometrischen Bestimmung von Ammoniumionen in Abwasser mit Spectroquant® Testsätzen und Spektralphotometer.
Photometrische Messung mit Phthalein-Derivat
Cobalt in Abwasser aus Produktion und Gießen von Nichteisenmetallen
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung der photometrischen Bestimmung von Nitrat in Abwasser mittels Spectroquant® Testsätzen und Photometer für eine präzise und quantitative Analyse.
Verwandter Inhalt
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109752000104022536638706
Questions
  1. Can this analyzer measure turbidity in liquid samples?
    1 answer
    1. The Nova 60 A is discontinued. It may be worth considering a turbidimeter for turbidity measurements such as items 1.18324 or 1.18325.
      https://www.sigmaaldrich.com/search/turbidimeter?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=turbidimeter&type=product