Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 3 rolls | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 51,80 |
Über diesen Artikel
Produktname
pH-Indikatorpapier 5,5–9,0, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 5.5-9.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding: no
manufacturer/tradename
Neutralit™
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
pH range
5.5-9.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Die MQuant® pH-Indikatorpapiere auf Rollen eignen sich perfekt für die Langzeitlagerung, da sie vor externen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Licht und Umgebungsgasen geschützt sind. Dieses pH-Indikatorpapier wird durch die Imprägnierung von hochwertigem Filterpapier mit Indikator oder gemischten Indikatorlösungen hergestellt. Das Papier ist immer gebrauchsfertig. Es lässt sich leicht aus der Plastikrolle ziehen und kann in der notwendigen Länge abgerissen werden. Der pH-Wert wird durch Sichtvergleich der auf dem Papier entwickelten Farbe mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no |
| pH range 5.5-9.0 | pH range - | pH range 0.5-5.0 | pH range 5.4-7.0 |
| graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.5 pH unit | graduations and accuracy measuring range - | graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.5 pH unit | graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.4 pH unit |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| manufacturer/tradename Neutralit™ | manufacturer/tradename Neutralit™ | manufacturer/tradename Acilit™ | manufacturer/tradename - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under pH-Indikatorpapier 5,5–9,0
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1095640003 | 04022536953656 |