Fortfahren mit
1.09511
Blei(II)-acetat-Papier
roll L 4.8 m, MQuant®
Synonym(e):
Blei(II)acetat-Papier; chemische Teststreifen, Blei(II)acetatpapier; Testpapier
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 rolls
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
€ 54,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
form
solid
specific analyte(s)
sulfide
packaging
pkg of 3 rolls
roll L
4.8 m
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Rollenlänge 4,8 m
Blei(II)-acetat-Papier wird zum Bestimmen von Sulfid und Schwefelwasserstoff eingesetzt. Bei einem Kontakt mit Sulfid bildet es eine bräunlich-schwarzes Bleisulfid. Dies ist ein qualitatives Testpapier, das angibt, ob in der Probe Sulfid vorhanden ist oder nicht. Erwägen Sie für ein semiquantitatives oder quantitatives Ergebnis einen Test aus unserem MQuant®- oder Spectroquant®-Portfolio.
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WHA2602501A1.100771.09512
specific analyte(s)
sulfide
specific analyte(s)
sulfide
specific analyte(s)
lead
specific analyte(s)
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
pkg of 3 rolls
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
roll L
4.8 m
roll L
-
roll L
-
roll L
4.8 m , with color scale
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6080-56-4
CAS No.
6080-56-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I need the using process of "1.09511.0003 Lead (II) acetate paper roll length 4.8m". For example: put the paper to contact the teste gas is enough or not. or I need to put it into the liquid?
    1 answer
    1. Lead(II) acetate paper can be utilized to measure both gas and liquid. The paper can be directly placed in the liquid or a moistened paper (with distilled water) can be exposed to the gas. The time needed for the reaction depends on the sulfide concentration, but a color change will be visible within one minute at the latest.