Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.076 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
ICP multi-element standard solution XVII can be used as a calibration standard in the elemental analysis of rocks and meteorites by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES).
Analysis Note
Hf (Hafnium): 100 mg/l
Ir (Iridium): 100 mg/l
Sb (Antimon): 100 mg/l
Sn (Zinn): 100 mg/l
Ta (Tantal): 100 mg/l
Ti (Titan): 100 mg/l
Zr (Zirkonium): 100 mg/L
Ir (Iridium): 100 mg/l
Sb (Antimon): 100 mg/l
Sn (Zinn): 100 mg/l
Ta (Tantal): 100 mg/l
Ti (Titan): 100 mg/l
Zr (Zirkonium): 100 mg/L
Other Notes
Eine vollständige Produktliste unseres ICP- und AAS-Sortiments, einschließlich technischer Informationen und Beispielzertifikate, finden Sie auf der Website zu den ICP- & AAS-Standards.
Detaillierte Informationen zu unseren Lösungen für den gesamten Workflow bei ICP-AAS finden Sie in unserer Broschüre: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Im Rahmen unserer Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit stellen wir COAs digital zur Verfügung – laden Sie sie direkt von unserer Website herunter.
Detaillierte Informationen zu unseren Lösungen für den gesamten Workflow bei ICP-AAS finden Sie in unserer Broschüre: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Im Rahmen unserer Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit stellen wir COAs digital zur Verfügung – laden Sie sie direkt von unserer Website herunter.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1094950100 | 04022536766584 |