Fortfahren mit
1.09486
pH-Indikatorpapier, Lackmus-Papier blau
roll L 4.8 m , with color scale, reag. Ph. Eur., MQuant®
Synonym(e):
chemisches pH-Indikatorpapier, Lackmus-Papier blau, pH-Indikatorpapier, Lackmus-Papier blau
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
3 rolls
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
€ 50,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
MQuant®
feature
non-bleeding: no
roll L
4.8 m , with color scale
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
MQuant® Lackmus-Papier blau eignet sich zum Überwachen einer Veränderung des pH-Werts von alkalisch zu sauer. Das Papier verändert seine Farbe von blau (über pH-Wert 8,3) zu rot (unter 4,5). Lackmus ist ein Naturprodukt. Es ist die älteste Form eines pH-Indikators auf Papier. Deshalb wird Lackmus-Papier immer noch weitläufig als ein Synonym für andere pH-Papiere verwendet, obwohl diese mit anderen, meistens synthetischen Indikatorfarbstoffen imprägniert sind. pH-Indikatorpapier, das auf Rollen bereitgestellt wird, eignet sich besser für die Langzeitlagerung, da es vor externen Einflüssen geschützt ist. Für eine semiquantitative Überwachung des pH-Werts beziehen Sie sich bitte auf unsere MQuant® pH-Indikatorpapiere oder -streifen und für eine quantitative Messung auf unsere Reflectoquant® Teststreifen.
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.09489WHA2600201A1.09562
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
non-bleeding: no
feature
non-bleeding: no
feature
Acid Alkali Test Papers, Litmus Blue
feature
non-bleeding: no
roll L
4.8 m , with color scale
roll L
4.8 m , with color scale
roll L
-
roll L
4.8 m , with color scale
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
agency
reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109486000304022536953519