Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 46,50 |
4 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 263,00 |
10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 383,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
9.0 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Verfallsdatum, zu erhalten.
Application
Features and Benefits
- Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor
- Direkt rückführbar auf sekundäre Referenzstandards des NIST und einen primären, zertifizierten Referenzstandard der PTB.
- Gebrauchsfertige Lösung
- Erhältlich in verschlossenen Kunststoffflaschen und der nachhaltigen Titripac® Verpackung zur Reduzierung des Abfallaufkommens.
- Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten.
- Das Produktetikett richtet sich nach ISO-Guide 31 und enthält Informationen über Bestellnummer, Artikelbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum.
- Das Verpackungsmaterial wurde umfassenden Stabilitätsstudien nach ISO-Guide 35 unterzogen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format - | format mixture |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line - | product line Certipur® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade - | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH 9.0 (20 °C in H2O) | pH 9.0 (20 °C in H2O) | pH 10.0 (25 °C in H2O) | pH 11.0 (25 °C in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13840-56-7 + 10043-35-3