Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,20 | |
| 2.5 kg | |||
| 5 kg | |||
| 25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.210,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
€ 92,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
particle size
40-63 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Unregelmäßig geformte Kieselgelmatrix mit enger, gut definierter Verteilung der Partikelgrößen, was eine hohe Trennleistung, Durchlässigkeit und gute Reproduzierbarkeit ermöglicht
Application
Kieselgel 60 (0,040-0,063 mm) für die Säulenchromatographie (230-400 mesh ASTM). CAS-Nr. 7631-86-9, EG-Nummer 231-545-4.
Features and Benefits
Kieselgel 60 (0,040–0,063 mm) bietet folgende Vorteile:
- Hohe Adsorptionsfähigkeit
- Hohe chemische Inertheit und Ungiftigkeit.
- Feuchtigkeitsempfindliche Schutzsubstanzen für Lagerung und Transport oder, um wasserfreie Lösungsmittel trocken zu halten
- In verschiedenen Granulatgrößen oder als Beads
Packaging
Plastikflasche
Analysis Note
pH-Wert (10 % Suspension): 6,5 - 7,5
Fe (Eisen): ≤ 0,02 %
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74 - 0,84 ml/g
Trocknungsverlust (150 °C): ≤ 9,0 %
Partikelgröße (d10): 30 - 40 µm
Partikelgröße (d50): 55 - 65 µm
Partikelgröße (d90): 95 - 110 µm
Die spezifische Oberfläche und das Porenvolumen beziehen sich auf den Rohstoff
Fe (Eisen): ≤ 0,02 %
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74 - 0,84 ml/g
Trocknungsverlust (150 °C): ≤ 9,0 %
Partikelgröße (d10): 30 - 40 µm
Partikelgröße (d50): 55 - 65 µm
Partikelgröße (d90): 95 - 110 µm
Die spezifische Oberfläche und das Porenvolumen beziehen sich auf den Rohstoff
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c