The testing can be found on the Specification Sheet. This document can be found on the Product Detail Page. Please see the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/1.09288/1092881000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 549,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
12352402
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
liquid
pH
12.0-12.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
Copper(II) ethylenediamine solution, conforming to DIN 54270 standards, is used for accurately measuring the viscosity of cellulose solutions, essential for industries like textiles and pharmaceuticals.
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Kupfer: 0,95 - 1,05 mol/l
Ethylendiamin: 1,90 - 2,10 mol/l
pH-Wert (1 %; Wasser): 12,0 - 12,5
Dichte (USP, d 20/4): 1,096 - 1,102
Kupfer: 0,95 - 1,05 mol/l
Ethylendiamin: 1,90 - 2,10 mol/l
pH-Wert (1 %; Wasser): 12,0 - 12,5
Dichte (USP, d 20/4): 1,096 - 1,102
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| density 1.10 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.086 g/mL at 25 °C | density - |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| pH 12.0-12.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH 4 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1092881000 | 04022536113180 |
-
Hello, good time. When can I see the analysis sheet before ordering?