The differences between the various EA solutions primarily lie in the dye concentrations for Light Green or Fast Green FCF, along with some other stain ingredients. Older formulations typically used Light Green, while EA65 formulations typically use Fast Green FCF. However, it's not possible to provide a detailed explanation of the differences due to the proprietary nature of dye concentrations as regarded by the division that manufactured product 1092710500 and the discontinued EA36. It is known, though, that EA36 and EA50 are generally considered to have the same basic formulation, and these formulations are typically used to stain PAP smears.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
5.0-5.5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 17 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
General description
Die 500-ml-Flasche reicht für 1500–2000 Färbungen. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Markierung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Application
Analysis Note
Zellkerne: blau bis dunkelviolett
Cyanophiles Zytoplasma: blau-grün bis grün
Eosinophiles Zytoplasma: rosa
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 20-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| pH 5.0-5.5 (20 °C in H2O) | pH 5.8 (20 °C in H2O) | pH - | pH - |
| density 0.82 g/cm3 at 20 °C | density 0.82 g/cm3 at 20 °C | density 0.82 g/cm3 at 20 °C | density 0.85 g/cm3 at 20 °C |
signalword
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C
target_organs
Eyes,Central nervous system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1092712500 | 04022536112862 |
| 1092710500 | 04022536112848 |
-
What are the differences between Papanicolaou EA-31, EA-36, and EA-50?