Fortfahren mit
1.09193
Ferroin-Lösung
redox indicator solution 1/40 mol/l
Synonym(e):
1,10-Phenanthrolineisen(II)-Salzlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,60
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 375,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.21
€ 87,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ferroin-Lösung, (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox indicator
Quality Segment
form
liquid
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Application of Cerium (IV) as an Oxidimetric Agent for the Determination of Ethionamide in Pharmaceutical Formulations: In dieser Studie wird Ferroin-Lösung in der analytischen Chemie für die oxidimetrische Titration verwendet, was die präzise Formulierung von Medikamenten unterstützt (Basavaiah et al., 2016).
  • Optoacoustic spectroscopy for real-time monitoring of strongly light-absorbing solutions in applications to analytical chemistry: Ferroin ist Teil von Studien im Bereich der optoakustischen Spektroskopie, die darauf abzielen, die Echtzeitüberwachung von Lösungen in Laborumgebungen zu verbessern (Filimonova et al., 2013).
  • Sensitized extraction spectrophotometric determination of Hg(II) with dithizone after its flotation as ion-associate using iodide and ferroin: Diese Forschungsarbeit unterstreicht die Verwendung von Ferroin für empfindliche Quecksilbernachweisverfahren in Umweltstudien (Hosseini und Hashemi-Moghaddam, 2005).
Analysis Note
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,003 %; Puffer pH 7,0): 180–200
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ferroin-Lösung
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W221805-4KG-K04061837544194
W221811-100G-K04061834396406
W221805-1KG-K04061837544170
W221811-1KG-K04061834365341
W221805-20KG-K04061837544187
W221811-SAMPLE-K04061834354994
W221805-SAMPLE-K04061837544200
W221811-5KG-K04061833901915
109193050004022536111742
109193010004022536111735
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf